Learn More
(1RS)-3-(Méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol, Mikromol™
Code produit 17991256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991256 100 mg 100mg
17931946 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17991256 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0256.01
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1RS)-3-(Méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 42142-52-9
Noms d’analytes ou de composants (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H15 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
Nom IUPAC 3-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 165,1154 g/mol