Learn More
(1RS,4SR)-4-(3,4-dichlorophényl)-N-méthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-1-amine Chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 17941546
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17941546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0317.040025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1RS,4SR)-4-(3,4-dichlorophényl)-N-méthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-1-amine Chlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
CAS 79617-99-5
Noms d’analytes ou de composants (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H17 Cl2 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. A (EP), Sertraline Imp. A (EP), Sertraline Hydrochloride USP Related Compound A, Sertraline Hydrochloride USP RC A, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4S)-rel-, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, (1R,4S)-rel- (9CI), 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, trans-(+/-)-, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, trans-, 1:1 mixture of (1R, 4S) and (1S, 4R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine hydrochloride, Sertraline Related Compound A as Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sertraline Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
SMILES Cl.CN[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Nom IUPAC (1R,4S)-4-(3,4-dichlorophényl)-N-méthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphhalène-1-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 342.69
Quantité 25 mg
Poids de la formule 341.0505 g/mol