Learn More
(1RS,4SR)-7-(2-méthylpropyl)-1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1,4-dicarboxylique acide, Mikromol™
Code produit 30463641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463641 4 x 25 mg -
17984286 100 mg 100mg
17900996 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463641 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.2900254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1RS,4SR)-7-(2-méthylpropyl)-1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1,4-dicarboxylique acide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
CAS 2517611-89-9
Noms d’analytes ou de composants (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C26 H32 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26+/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O
Nom IUPAC acide (1S,4R)-6-(2-méthylpropyl)-4-[4-(2-méthylpropyl)phényl]-2,3-dihydro-1H-naphtalène-1,4-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 408.53
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 408,2301 g/mol