Learn More
(1S)-10-camphre sulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468520
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11468520
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044361.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 60933-63-3 | C10H17NO3S | 231.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60933-63-3
Formule moléculaire C10H17NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 231.31
Numéro MDL MFCD00075611,MFCD00075611,MFCD00151500
Clé InChI SBLUNABTQYDFJM-GMSGAONNSA-N
Synonyme 1s-10-camphorsulfonamide, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide,7,7-dimethyl-2-oxo-, 1s,4r, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxidanylidene-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1-1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide
CID PubChem 12840037
Nom IUPAC [(1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonamide
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-10-Camphorsulfonamide
Point de fusion 133°C to 135°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre