Learn More
(1S)-2,2-Diméthylcyclopropanecarboxamide, Mikromol™
Code produit 30052250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052250 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052250 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1092.200025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1S)-2,2-Diméthylcyclopropanecarboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
CAS 75885-58-4
Noms d’analytes ou de composants (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H11 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1S)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (S)-, (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m1/s1
SMILES CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N
Nom IUPAC (1S)-2,2-diméthylcyclopropane-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 113.1576
Quantité 25 mg
Poids de la formule 113,0841 g/mol