Learn More
(1S,2R)-1-Benzyl-3-(diméthylamino)-2-méthyl-1-phénylpropyl Acétate (Acétoxyphène), Mikromol™
Code produit 30464272
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464272 4 x 25 mg 100mg
18010060 25 mg 25mg
18062440 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464272 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0098.1200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1S,2R)-1-Benzyl-3-(diméthylamino)-2-méthyl-1-phénylpropyl Acétate (Acétoxyphène), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane
CAS 33318-28-4
Noms d’analytes ou de composants alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H27 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. B (EP), Dextropropoxyphene Imp. B (EP), Propoxyphene USP Related Compound B, Propoxyphene USP RC B, (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Acetate, Acetoxyphene, alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane, Propoxyphene Related Compound B (USP), Propoxyphene Related Compound B, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity B, Dextropropoxyphene Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO2/c1-17(16-22(3)4)21(24-18(2)23,20-13-9-6-10-14-20)15-19-11-7-5-8-12-19/h5-14,17H,15-16H2,1-4H3/t17-,21+/m1/s1
Type de solution Neat
SMILES C[C@H](CN(C)C)[C@](Cc1ccccc1)(OC(=O)C)c2ccccc2
Nom IUPAC [(2S,3R)-4-(diméthylamino)-3-méthyl-1,2-diphénylbutan-2-yle] acétate
Poids moléculaire (g/mol) 325.445
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 325.204 g/mol