Learn More
(1S,2S,3R,5S)-2,3-pinanédiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046356
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15488989
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14053.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18680-27-8
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.252
Numéro MDL MFCD00077851
Clé InChI MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Synonyme 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
CID PubChem 10219606
Nom IUPAC (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
SMILES CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol
Point de fusion 56°C to 58°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 1853591
Rotation optique +8.7° (c=6.5 in Toluene)
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 99%