Learn More
(1S,2S,3R)-DT-061, MedChemExpress
Code produit. 16465556
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16465556
Marque: Medchem Express HY112929B
MedChemExpress (1S,2S,3R)-DT-061 is an enantiomer of DT-061. DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
(1S,2S,3R)-DT-061 is an enantiomer of DT-061. DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S,3R)-DT-061
CAS 1809427-20-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23F3N2O5S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 520.52
Poids de la formule 520.52
Pourcentage de pureté 99.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.