Learn More
(1S)-3-(Diméthylamino)-1-(thiophén-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™
Code produit 30050131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050131 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050131 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1122.180025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1S)-3-(diméthylamino)-1-(thiophén-2-yl)propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
CAS 132335-44-5
Noms d’analytes ou de composants (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H15 N O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (αS)-, 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (S)-, (αS)-α-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thiophenemethanol, (1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-N,N-Dimethyl-3-(2-thienyl)-3-hydroxypropanamine, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)-1-propylamine
Formule InChI InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9/h3-4,7-8,11H,5-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMILES CN(C)CC[C@H](O)c1cccs1
Nom IUPAC (1S)-3-(diméthylamino)-1-thiophène-2-ylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 185.29
Quantité 25 mg
Poids de la formule 185,0874 g/mol