Learn More
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Diméthyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]éthyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphtalén-1-yl 2,2-Diméthylbutanoate (Anhydrosimvastatine), Mikromol™
Code produit 18043400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18043400 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18043400 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0158.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Diméthyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]éthyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphtalén-1-yl 2,2-Diméthylbutanoate (Anhydrosimvastatine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anhydro Simvastatin
CAS 210980-68-0
Noms d’analytes ou de composants Anhydro Simvastatin
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C25 H36 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Simvastatin Imp. C (EP), Anhydro Simvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Anhydrosimvastatin, Simvastatin Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Nom IUPAC 2,2-dimetilbutanoato de [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetil-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihidropiran-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-ilo]
Poids moléculaire (g/mol) 400.55
Quantité 100 mg
Poids de la formule 400,2614 g/mol