Learn More
Acide (1S,3R)-(-)-camphorique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400478 250 mg 250mg
15480468 1 g 1g
15490468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54042.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 560-09-8 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 560-09-8
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.234
Numéro MDL MFCD00064937
Clé InChI LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Synonyme 1s,3r-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, #NAME?, camphoric acid, camphoric acid,-, 1s,3r-camphoric acid, 1s,3r---camphoric acid, 1s,3r-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1s,3r, l-camphoric acid, d-+-camphoric acid
CID PubChem 219463
Nom IUPAC Acide (1S,3R)-1,2,2-triméthylcyclopentane-1,3-dicarboxylique
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)O)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Point de fusion 188°C to 190°C
Beilstein 1874674
Merck Index 141733
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 250 mg
Rotation optique -48° (c=10 in Ethanol)