Learn More
Acide (1S,4R)-N-BOC-1-aminocyclopent-2-ène-4-carboxylique, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™
Code produit. 10394252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10394252
Marque: Thermo Scientific 361820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 151907-80-1
Formule moléculaire C11H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Numéro MDL MFCD00211288
Clé InChI WOUNTSATDZJBLP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonylamino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid, +-1r,4s-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, +-1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxy, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxy carbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid
CID PubChem 7019281
Nom IUPAC (1R,4S)-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopent-2-ène-1-acide carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
Point de fusion 152°C
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Quantité 1 g
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Poudre cristalline