Learn More
(1S)-bêta-pinène 2000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310830 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310830 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16211015AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Noms d’analytes ou de composants (1S)-(-)-beta-Pinene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H16
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
Nom IUPAC (1S,5S)-6,6-diméthyl-4-méthylidènebicyclo[3.1.1]heptane
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 136,1252 g/mol