Learn More
(1S)-(-)-Camphre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415467
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11415467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23469.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 464-48-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
(1S)-(-)-Camphor is used as chiral intermediate and chiral auxiliary precursor. It is used in the synthesis of high-potency sweeteners. It acts as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (1S)-(-)-Camphor est utilisé comme précurseur intermédiaire chiral et auxiliaire chiral. Il est utilisé dans la synthèse dʼédulcorants à haute puissance. Il agit comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (0,34 g/l) à 20°C
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464-48-2
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
Clé InChI DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
Synonyme --camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
CID PubChem 444294
ChEBI CHEBI:15397
Nom IUPAC (1S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
SMILES CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-(-)-Camphor
Point de fusion 175°C to 180°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Camphor-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN2717
Beilstein 4291747
Merck Index 14,1732
Informations sur la solubilité Soluble in water. (0.34g/L) at 20°C
Rotation optique −43° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 98%