Learn More
(1S)-(-)-camphresulfonylimine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025381
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11415756
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20823.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60886-80-8 | C10H15NO2S | 213.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60886-80-8
Formule moléculaire C10H15NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 213.30
Numéro MDL MFCD00013315,MFCD00064576
Clé InChI ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
CID PubChem 45925640
Nom IUPAC 10,10-diméthyle-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]dec-4-ène-3,3-dione
SMILES CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
Specifications
Nom chimique ou matériau (1S)-(-)-Camphorsulfonylimine
Point de fusion 226°C to 228°C
Quantité 1 g
Beilstein 85296
Poids de la formule 213.3
Pourcentage de pureté ≥98%