Learn More
Acétate de (1S)-(+)-menthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368865
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11368865
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13987.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5157-89-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5157-89-1
Formule moléculaire C12H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.306
Numéro MDL MFCD00062977
Clé InChI XHXUANMFYXWVNG-DLOVCJGASA-N
Synonyme neoisomenthyl acetate, +-menthylacetate, 1s-2alpha-1-methylethyl-5alpha-methylcyclohexan-1alpha-ol acetate
CID PubChem 21630934
Nom IUPAC Acétate de [(1S,2S,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-(+)-Menthyl acetate
Densité 0.925
Point d’ébullition 229°C to 230°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 250 mg
Beilstein 1909419
Rotation optique +80.5° (c=8 in Benzene)
Poids de la formule 198.31
Pourcentage de pureté 99%