Learn More
Acide 2-(1-aminocyclohexyl)acétique, Mikromol™
Code produit 30050959
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050959 25 mg 25mg
30049703 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050959 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0684.090025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-(1-aminocyclohexyl)acétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid
CAS 37631-92-8
Noms d’analytes ou de composants 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H15 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclohexaneacetic acid, 1-amino-, (1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8/h1-6,9H2,(H,10,11)
SMILES NC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nom IUPAC Acide 2-(1-aminocyclohexyl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 157.1103 g/mol