Learn More
2-(1-Méthyléthényl)-6-(1-méthyléthyl)phénol, Mikromol™
Code produit 30049421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049421 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049421 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0461.10
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(1-Méthyléthényl)-6-(1-méthyléthyl)phénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
CAS 74926-89-9
Noms d’analytes ou de composants 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12H16O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP), Propofol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(=C)C)c1O
Nom IUPAC 2-isopropenil-6-isopropil-fenol
Poids moléculaire (g/mol) 176.25
Quantité 100 mg
Poids de la formule 176,1201 g/mol