Learn More
2-(1-Méthyléthoxy)-1,3-bis(1-méthyléthyl)benzène, LoGiCal
Code produit 30462665
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462665 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462665 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0461.08
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
CAS 141214-18-8
Noms d’analytes ou de composants 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H24 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Propofol Imp. G (EP), Propofol USP Related Compound C, Propofol USP RC C, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Related Compound C, Propofol Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3
Type de solution Neat
SMILES CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC 1,3-di(propan-2-yl)-2-propan-2-yloxybenzène
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 220.35
Quantité 10 mg
Poids de la formule 220.1827 g/mol