Learn More
2-(1-Méthyléthoxy)-1,3-bis(1-méthyléthyl)benzène, Mikromol™
Description
2-(1-Méthyléthoxy)-1,3-bis(1-méthyléthyl)benzène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 141214-18-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H24 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Propofol Imp. G (EP), Propofol USP Related Compound C, Propofol USP RC C, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Related Compound C, Propofol Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C |
| Nom IUPAC | 1,3-di(propan-2-yl)-2-propan-2-yloxybenzène |
| Afficher plus |