Learn More
2-(1 acide H-benzimidazol-1-yl)acétique, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(1H-Benzimidazol-1-yl)acetic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazol-1-ylacetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, benzoimidazol-1-ylacetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 1,3-benzodiazol-1-ylacetic acid, 2-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazol-1-yl acetic acid |
Poids de la formule | 176.17 |
Pourcentage de pureté | 90% |