Learn More
Acide 2-(1H-imidazol-1-yl)acétique, Mikromol™
Code produit 17923376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17923376 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1453.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-(1H-imidazol-1-yl)acétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Noms d’analytes ou de composants Imidazol-1-yl-acetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H6 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid, Zoledronic Acid Related Compound A, Zoledronic Acid Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)Cn1ccnc1
Nom IUPAC Acide 2-imidazol-1-ylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Quantité 25 mg
Poids de la formule 126,0429 g/mol