Learn More
2-[(1RS)-3-(méthylamino)-1-(thiophén-2-yl)propyl]naphtalén-1-ol, Mikromol
Description
2-[(1RS)-3-(méthylamino)-1-(thiophén-2-yl)propyl]naphtalén-1-ol, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| CAS | 1033803-59-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18H19NOS |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-Naphthalenol, 2-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CNCCC(c1cccs1)c2ccc3ccccc3c2O |
| Afficher plus |