Learn More
2-[2-[2-[2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11-yl)pipérazin-1-yl]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol Dichlorhydrate, Mikromol™
Description
2-[2-[2-[2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11-yl)pipérazin-1-yl]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol dichlorhydrate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride |
| CAS | 1825392-15-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C25 H33 N3 O4 S . 2 H Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H33N3O4S.2ClH/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25;;/h1-8,29H,9-20H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)etoxi]etoxi]etoxi]etanol; diclorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 544.53 |
| Afficher plus |