Learn More
Acide 2-[2-[(2,6-dichlorophényl)amino]phényl]acétique (diclofénac), Mikromol™
Description
Acide 2-[2-[(2,6-dichlorophényl)amino]phényl]acétique (diclofénac)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diclofenac |
| CAS | 15307-86-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diclofenac |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H11 Cl2 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac, Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Diclomelan, Dicloreuma, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Pennsaid, Transfenac, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid, Aceclofenac Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nom IUPAC | Acide 2-[2-(2,6-dichloroanino)phényl]acétique |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?