Learn More
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propanediyldioxy)bis[(2-méthoxyéthyl)benzène], Mikromol™
Code produit 17927684
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17927684 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17927684 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.31
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propanediyldioxy)bis[(2-méthoxyéthyl)benzène]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
CAS 2724689-32-9
Noms d’analytes ou de composants 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H28 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Formule InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-7-3-5-9-20(17)25-15-19(22)16-26-21-10-6-4-8-18(21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3
SMILES COCCc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2CCOC
Nom IUPAC 1,3-bis[2-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 360.44
Quantité 50 mg
Poids de la formule 360.1937 g/mol