Learn More
2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phénylène)]diacétamide, Mikromol™
Code produit 17912316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912316 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912316 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0013.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phénylène)]diacétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
CAS 141650-31-9
Noms d’analytes ou de composants 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H22 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Atenolol Related Compound E, Atenolol Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
Nom IUPAC 2-[4-[3-[4-(2-amino-2-oxoéthyl)phénoxy]-2-hydroxypropoxy]phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 358.39
Quantité 25 mg
Poids de la formule 358,1529 g/mol