Learn More
2,2,2-trichloroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10543181
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-65-0
Formule moléculaire C2H2Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 162.39
Numéro MDL MFCD00008009
Clé InChI UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetamide, acetamide, 2,2,2-trichloro, amid kyseliny trichloroctove, acetamide, alpha-trichloro, unii-i8bl3305ro, amid kyseliny trichloroctove czech, 2,2,2-trichloro-acetamide, acetamide, .alpha.-trichloro, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloroacetamide, trichloro-acetamide
CID PubChem 61144
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroacétamide
SMILES NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trichloroacetamide
% min. CAS 98, 98%
Point de fusion 139°C to 143°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 238°C to 240°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3CONH2
Quantité 100 g
Beilstein 02, 211
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Poids de la formule 162.4
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trichloroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.