Learn More
2,2,2-trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407117
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11407117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14451.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
2,2,2-Trifluoroacetamide used in a convenient alternative to the Gabriel synthesis of primary amines from halides by N-alkylation followed by cleavage of the readily-hydrolyzed trifluoroacetyl group and for improved N-alkylation under phase-transfer conditions allowing successive alkylation with different alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,2-trifluoroacétamide est utilisé comme alternative pratique à la synthèse de Gabriel d’amines primaires à partir d’halogénures par N-alkylation suivie du clivage du groupe trifluoroacétyle facilement hydrolysé et pour une meilleure N-alkylation dans des conditions de transfert de phase permettant une alkylation successive avec différents groupes alkyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (460 g/l à 20°C), l’alcool, l’éther, le chloroforme (partiellement) et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 354-38-1
Formule moléculaire C2H2F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.04
Numéro MDL MFCD00008008
Clé InChI NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
CID PubChem 67717
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroacétamide
SMILES NC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroacetamide
Point de fusion 70°C to 75°C
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Quantité 25 g
Beilstein 1753625
Informations sur la solubilité Soluble in water (460g/L at 20°C),alcohol,ether,chloroform (partially),and methanol.
Poids de la formule 113.04
Pourcentage de pureté 97%