Learn More
2,2,2-trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3211461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
250g
25g
Code produit. 10785213
Marque: Thermo Scientific Acros 385220250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 354-38-1
Formule moléculaire C2H2F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.04
Numéro MDL MFCD00008008
Clé InChI NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
CID PubChem 67717
Nom IUPAC trifluoroacetamide
SMILES NC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trifluoroacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 59°C to 70°C
Couleur Blanc à jaune ou beige
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CF3CONH2
Quantité 25 g
Beilstein 02, II, 186
Informations sur la solubilité Solubility in water: 460g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,partially soluble in chloroform
Poids de la formule 113.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.