Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol-d,3, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386079
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 x 1 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11386079 5 x 1 g 5g
11334478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11386079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042363.46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Solvant RMN
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77253-67-9
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 103.06
Numéro MDL MFCD00037682
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
CID PubChem 2724851
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,45 g/ml
Conditionnement Ampoules prélimées
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 5 x 1 g
Point de fusion -44°C
Point d’ébullition 77°C à 80°C
Numéro UN UN1992
Nom IUPAC trifluoro(²H₂)ethan-1-(²H)ol
Poids de la formule 103.06
Pourcentage de pureté 99%