Learn More
Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle, 98 %, stab. avec 200 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024060
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11413767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18235.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 407-47-6 | C5H5F3O2 | 154.088 g/mol
It is used for adhesives because of its peeling property and also used for contact lens to give antifouling property. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour les adhésifs en raison de ses propriétés d’écaillage et aussi pour les lentilles de contact afin de donner une propriété anti-salissure. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez loin des agents oxydants, de la chaleur, des rayons UV légers et des initiateurs radicalaires libres. Stocker sous un gaz inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez-vous contre la lumière et les charges électrostatiques. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 407-47-6
Formule moléculaire C5H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.088
Numéro MDL MFCD00000444
Clé InChI VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-propenoic acid, trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylacrylate, acrylic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, tfol-a, acmc-20aokw, trifluoroethyl acrylate, pubchem12647
CID PubChem 67889
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2,2,2-trifluoroéthyle
SMILES C=CC(=O)OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol
Densité 1.216
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire CF3CH2O2CCH=CH2
Indice de réfraction 1.35
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1756611
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 154.09
Pourcentage de pureté 98%