Learn More
Trichlorométhanesulfonate de 2,2,2-trifluoroéthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044893
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15428889
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08635.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23199-56-6 | C3H2Cl3F3O3S | 281.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23199-56-6
Formule moléculaire C3H2Cl3F3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 281.45
Numéro MDL MFCD00042400
Clé InChI GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethane-sulfonate, trichloromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, methanesulfonic acid, trichloro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethyl sulfonate, acmc-20aoku, trifluoroethyl trichloromethylsulfonate, trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyltrichloromethanesulfonate, 1,1,1-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
CID PubChem 90027
Nom IUPAC Trichlorométhanesulfonate de 2,2,2-trifluoroéthyle
SMILES FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Point de fusion -70°C
Densité 1.714
Point d’ébullition 84°C to 86°C (20 mmHg)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.422
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1108366
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 281.47
Pourcentage de pureté 94%