Learn More
Chlorhydrate de 2,2,2-trifluoroéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464130
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
Code produit. 11464130
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14904.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 373-88-6 | C2H5ClF3N | 135.51 g/mol
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2,2,2-trifluoroéthylamine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant Dyestuff.
Solubilité
Il est soluble à 0,7 dans lʼeau, mais soluble dans lʼéthanol et le chloroforme, légèrement soluble dans le benzène, difficilement soluble dans lʼéther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants forts, des acides, des chlorures d’acide, et des anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 373-88-6
Formule moléculaire C2H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 135.51
Numéro MDL MFCD00012875
Clé InChI ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride, trifluoroethylamine hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylaminehydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine hcl, ethylamine, trifluoro-, hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 9772
Nom IUPAC hydrogen 2,2,2-trifluoroethan-1-amine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
Point de fusion 218°C (sublimation)
Formule linéaire CF3CH2NH2·HCl
Quantité 50 g
Beilstein 3652103
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité It is Soluble in 0.7 to water,but soluble in ethanol and chloroform,slightly soluble in benzene,hardly soluble in ether.
Poids de la formule 135.52
Pourcentage de pureté 98%