Learn More
Acrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045344
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11348385
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10343.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 356-86-5 | C6H5F5O2 | 204.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 356-86-5
Formule moléculaire C6H5F5O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.10
Numéro MDL MFCD00039257
Clé InChI JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, 1h,1h-pentafluoropropyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acmc-20aokp, acrylic acid=2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2-propenoic acid,2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
CID PubChem 67744
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl prop-2-énoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Densité 1.32
Point d’ébullition 49°C to 50°C (100 mmHg)
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire H2C=CHCO2CH2CF2CF3
Indice de réfraction 1.336
Quantité 1 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1779140
Poids de la formule 204.1
Pourcentage de pureté 97%