Learn More
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374056
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11374056
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19186.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 374-32-3 | C4H4F4O | 144.069 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-32-3
Formule moléculaire C4H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 144.069
Numéro MDL MFCD00190085
Clé InChI FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanol, cyclobutanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, cyclobutanol,2,2,3,3-tetrafluoro
CID PubChem 2776621
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutan-1-ol
SMILES C1C(C(C1(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Densité 1.414
Point d’ébullition 155°C to 157°C
Point d’éclair 44°C (111°F)
Indice de réfraction 1.368
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 2429286
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 144.07
Pourcentage de pureté 95%