Learn More
2,2’,4,4’-tétrahydroxybenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403943
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11403943
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10237.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 131-55-5 | C13H10O5 | 246.218 g/mol
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone is used as the raw material of ultraviolet absorbers in cosmetics, plastics, resins and rubber. It is used as pharmaceutical intermediates and light-sensitive materials. It is also used as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2′,4,4′-La tétrahydroxybenzophénone est utilisée comme matière première des absorbeurs ultraviolets dans les cosmétiques, les plastiques, les résines et le caoutchouc. Elle est utilisée comme intermédiaires pharmaceutiques et matériaux sensibles à la lumière. Elle est également utilisée comme adjuvant pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-55-5
Formule moléculaire C13H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 246.218
Numéro MDL MFCD00002278
Clé InChI WXNRYSGJLQFHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, bis 2,4-dihydroxyphenyl methanone, benzophenone-2, uvinol d-50, uvinul d-50, methanone, bis 2,4-dihydroxyphenyl, 2,4,2',4'-tetrahydroxybenzophenone, unii-prr8k3h9vn, 2,2',4,4'-tetrehydroxybenzophenone, prr8k3h9vn
CID PubChem 8571
Nom IUPAC Bis(2,4-dihydroxyphényl)méthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Point de fusion 198°C to 203°C
Densité 1.216
Quantité 100 g
Beilstein 1914746
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 246.22
Pourcentage de pureté ≥98%