Learn More
Acide 2,2,4,4-tétraméthylcyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30457031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457031 25 mg 25mg
30457203 10 mg 10mg
30453316 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457031 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT82425525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Noms d’analytes ou de composants 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H20 O2
Formule InChI InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1
Nom IUPAC acide 2,2,4,4-tétraméthylcyclohexane-1-carboxylique
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 184.275
Quantité 25 mg
Poids de la formule 184.146