Learn More
2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325324
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325324 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325324 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15975500AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
CAS 13475-82-6
Noms d’analytes ou de composants 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H26
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Nom IUPAC 2,2,4,6,6-pentaméthylheptane
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 170.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 170.2035 g/mol