Learn More
). Acide carbmoyl]benzoïque, LoiGiCal
Description
). acide carbamoyl]benzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-([2-([(4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]carbamoyl)benzoic Acid |
| CAS | 318465-73-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-([2-([(4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]carbamoyl)benzoic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C28 H29 Cl N2 O8 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Amlodipine Besilate Imp. H (EP), Amlodipine Imp. H (EP), 2-[[2-[[(4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]carbamoyl]benzoic Acid, Amlodipine Besilate Impurity H, Amlodipine Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1 S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31 H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)O)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C |
| Nom IUPAC | acide 2-[2-[[4-(2-chlorophényl)-3-éthoxycarbonate-5-méthoxycarbonate-6-méthyl-1,4-dihydropyridine-2-yl]méthoxy]éthylcarbamoyl |
| Afficher plus |