Learn More
2,2‘:6’,2’’-Terpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402010
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
Code produit. 11402010
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17750.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′;6′,2″-terpyridine est largement utilisé dans le domaine de la chimie supramoléculaire, employée pour fabriquer des racks, des échelles et des grilles, des hélicates, des caténanes et des dendrimères. Il joue un rôle important en tant que ligand dans la chimie de coordination. Ses complexes sont utilisés dans l’oxydation des alcools, la carbonylation des composés aromatiques et comme molécules de liaison à l’oxygène. Des ligands de terpyridine fonctionnalisés ont été utilisés dans des semi-conducteurs et des panneaux solaires. Il forme des complexes de chélate avec l’europium(III) et le terbium(III), utilisés dans le marquage des protéines.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1148-79-4
Formule moléculaire C15H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 233.27
Numéro MDL MFCD00006213
Clé InChI DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
CID PubChem 70848
ChEBI CHEBI:245199
Nom IUPAC 6-(pyridin-2-yl)-2,2'-bipyridine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2':6',2''-Terpyridine
Point de fusion 89°C to 92°C
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Odeur Odorless
Quantité 0.25 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents.
Poids de la formule 233.28
Pourcentage de pureté 97%