Learn More
2,2',6,6'-Tétra-tert-butylbisphénol F, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318786 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318786 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17428900
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
CAS 118-82-1
Noms d’analytes ou de composants 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C29 H44 O2
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme 4,4'-Methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol (ACI), Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-di-tert-butyl- (6CI, 8CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylene-bis-2,6-tert-butylphenol, 4,4'-Methylenebis[2,6-di-tert-butylphenol], Agidol 23, Antioxidant 4426, Antioxidant 702, Antioxidant 728, Antioxidant E 702, Antioxidant T 511, AO 4426, Binox M, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)methane, Di(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane;2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
Formule InChI InChI=1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
SMILES CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-Ditert-butyl-4-hydroxyphényl)méthyl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 424.659
Quantité 10 mg
Poids de la formule 424,334 g/mol