Learn More
2-[(2,6-dichlorophényl)amino]benzaldéhyde, LoGiCal
Code produit 30459719
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459719 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459719 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0006.03
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
CAS 22121-58-0
Noms d’analytes ou de composants 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H9 Cl2 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diclofenac Impurity B, Diclofenac Sodium Imp. B (EP), Diclofenac Imp. B (EP), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, Diclofenac Sodium Impurity B, Diclofenac Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
Type de solution Neat
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O
Nom IUPAC 2-(2,6-dichloroanilino)benzaldéhyde
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 266.12
Quantité 10 mg
Poids de la formule 265.0061 g/mol