Learn More
2-(2-acétylhydrazino)-7-chloro-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine, Mikromol™
Description
2-(2-acétylhydrazino)-7-chloro-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 28910-89-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H15 Cl N4 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Alprazolam Related Compound A |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23) |
| SMILES | CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | N'-(7-chloro-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-2-yl)acétohydrazide |
| Afficher plus |