Learn More
Acide 2-[[2-(acétyloxy)benzoyl]oxy]benzoïque (acide acétylsalicylsalicylique), Mikromol™
Description
Acide 2-[[2-(acétyloxy)benzoyl]oxy]benzoïque (acide acétylsalicylsalicylique)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acetylsalicylsalicylic acid |
| CAS | 530-75-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acetylsalicylsalicylic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H12 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-acétyloxybenzoyl)oxybenzoïque |
| Show More |