Learn More
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)méthoxy]acétate d'éthyle, Mikromol™
Description
acétate de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)méthoxy]éthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate |
| CAS | 102728-64-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H13 N5 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Aciclovir Imp. A (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. I (EP), Valaciclovir Imp. I (EP), Acyclovir USP Related Compound A, Acyclovir USP RC A, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), 598U75, USP Acyclovir Related Compound A, GW 338914X, Ph Eur Valaciclovir Impurity I, Ph Eur Aciclovir impurity A, Acetylacyclovir, 598U75, Acyclovir Related Compound A, Aciclovir Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity I, Valaciclovir Impurity I |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17) |
| SMILES | CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Nom IUPAC | acétate de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)méthoxy]éthylique |
| Afficher plus |