Learn More
Acide 2-[(2-aminoacétyl)amino]acétique (diglycine ; N-glycylglycine), Mikromol™
Code produit 30050791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050791 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050791 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1509.020100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-[(2-aminoacétyl)amino]acétique (diglycine ; N-glycylglycine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Glycylglycine
CAS 556-50-3
Noms d’analytes ou de composants N-Glycylglycine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H8 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine, Glycine Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES NCC(=O)NCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[(2-aminoacétyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 132,0535 g/mol