Learn More
2-(2-aminoéthoxy)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389545 500 g 500g
11379545 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18897.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 929-06-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
2-(2-Aminoethoxy)ethanol is used mainly in stripper solutions for applications in electronics, in gas treating to remove carbon dioxide and hydrogen sulfide, and in coolants/lubricants for metal working applications. Other applications of aminoethoxyethanol (ADG) include, inter alia, crop protection products, surfactants and colorants. It is also used as a selective solvent for recovery of aromatics from refinery streams and in preparation of foam stabilizers, wetting and emulsifying agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(2-aminoéthoxy)éthanol est principalement utilisé dans les solutions de raclage pour les applications en électronique, dans le traitement des gaz pour éliminer le dioxyde de carbone et le sulfure d’hydrogène, et dans les liquides de refroidissement/lubrifiants pour la métallurgie. Parmi les autres applications de l’aminoéthoxyéthanol (ADG) figurent, entre autres, les produits de protection des cultures, les surfactants et les colorants. Il est également utilisé comme solvant sélectif pour la récupération d’aromatiques à partir de flux de raffinerie et pour la préparation de stabilisants en mousse, d’agents mouillants et émulsifiants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau, les alcools et les hydrocarbures aromatiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 929-06-6
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.137
Numéro MDL MFCD00008181
Clé InChI GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
CID PubChem 13578
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthoxy)éthanol
SMILES C(COCCO)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Point de fusion -11°C
Densité 1.057
Point d’ébullition 125°C to 131°C (23 mmHg)
Point d’éclair 127°C (260°F)
Indice de réfraction 1.457
Quantité 500 g
Numéro UN UN3055
Beilstein 906728
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water,alcohols and aromatic hydrocarbons.
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 98%