Learn More
2-(2-Aminoéthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044277
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11397515
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05627.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(2-Aminoethyl)pyridine is used as active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(2-Aminoéthyl)pyridine est utilisé comme principe actif pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et dans le solvant polaire le plus courant. Insoluble dans les solvants non polaires et les huiles.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver à 4°C. À stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec l’air, les agents oxydants, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2706-56-1
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00006367
Clé InChI XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
CID PubChem 75919
ChEBI CHEBI:74024
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Aminoethyl)pyridine
Densité 1.02
Point d’ébullition 208°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.536
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 111208
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),and most common polar solvent. Insoluble in non-polar solvents,and oils.
Nom IUPAC 2-pyridine-2-yléthanamine
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%