Learn More
Solution d’acide 2,2’-azino-bis-(3-éthyl-benzthiazoline-6-sulfonique, 1 litre, MP Biomedicals
Código de producto. 11425812 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 L
Tamaño de la unidad:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11425812 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11425812 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04821810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.00€
    613.20€ / 1L
    Économisez 30.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Substrat liquide stabilisé Un substrat sûr, pratique et performant pour ELISA. Il peut être utilisé pour les réactions cinétiques et en point final ; Fourni prêt à l’emploi à 1,46 mmol/litre
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 1 liter
CAS 30931-67-0
Formule moléculaire C18H24N6O6S4
Numéro MDL MFCD00010404,MFCD00010404
Quantité 1 L
Synonyme ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
Clé InChI OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC diammonium (2Z)-3-ethyl-2-{2-[(2Z)-3-ethyl-6-sulfonato-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]hydrazin-1-ylidene}-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 548.67
CID PubChem 91884754
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.